Learn More
(2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-acide carboxylique, Mikromol™
Description
(2RS)-acide 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylique, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 3663-80-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H8 O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Doxazosin Mesilate Imp. A (EP), Doxazosin USP Related Compound D, Doxazosin USP RC D, (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Related Compound D, Doxazosin Mesilate Impurity A, Doxazosin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | OC(=O)C1COc2ccccc2O1 |
| Afficher plus |