Learn More
(2RS)-2-[4-(2-Méthylpropyl)phényl]propan-1-al, Mikromol™
Description
(2RS)-2-[4-(2-méthylpropyl)phényl]propan-1-al
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(4-Isobutylphenyl)propanal |
| CAS | 51407-46-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-(4-Isobutylphenyl)propanal |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C13 H18 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propan-1-al, 2-(4-isobutylphenyl)propanal, Benzeneacetaldehyde, α-methyl-4-(2-methylpropyl)- |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,9-11H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-isobutphényl)propanal |
| Afficher plus |