Learn More
(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthanamine Nitrate, Mikromol™
Code produit 17920716
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17920716 25 mg 25mg
17993916 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17920716 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0524.020025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-[(4-chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthanamine nitrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
CAS 2724510-72-7
Noms d’analytes ou de composants 2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H14 Cl3 N O . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Econazole Nitrate Imp. B (EP), Econazole USP Related Compound B, Econazole USP RC B, (2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethanamine Nitrate, Econazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, Econazole Related Compound B as Nitrate, Econazole Nitrate Impurity B as Nitrate, Econazole Impurity B as Nitrate
Formule InChI InChI=1S/C15H14Cl3NO.HNO3/c16-11-3-1-10(2-4-11)9-20-15(8-19)13-6-5-12(17)7-14(13)18;2-1(3)4/h1-7,15H,8-9,19H2;(H,2,3,4)
SMILES NCC(OCc1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2Cl.O[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-[(4-chlorophényl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthanamine ;acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 393.65
Quantité 25 mg
Poids de la formule 392.0097 g/mol