Learn More
Acide (2RS)-2-(acétylamino)-4-(méthylsulfanyl)butanoïque (N-acétyl-DL-méthionine), Mikromol™
Code produit 30463448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463448 4 x 25 mg -
30051683 25 mg 25mg
30051629 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30463448 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0358.0700254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-2-(acétylamino)-4-(méthylsulfanyl)butanoïque (N-acétyl-DL-méthionine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Noms d’analytes ou de composants N-Acetyl-DL-methionine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H13 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-acétamido-4-méthylsulfanylbutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 191.25
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 191,0616 g/mol