Learn More
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
(2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| CAS | 1012-05-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | NC(CCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-amino-4-phenylbutanoic acid |
| Afficher plus |