Learn More
Acide (2RS)-2-amino-4-phénylbutanoïque, Mikromol™
Code produit 17989474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989474 25 mg 25mg
17989104 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17989474 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0598.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-2-amino-4-phénylbutanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
CAS 1012-05-1
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lisinopril Dihydrate Imp. A (EP), Lisinopril Imp. A (EP), (2RS)-2-Amino-4-phenylbutanoic Acid, Lisinopril Dihydrate Impurity A, Lisinopril Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
SMILES NC(CCc1ccccc1)C(=O)O
Nom IUPAC 2-amino-4-phényl acide butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 179,0946 g/mol