Learn More
Acide (2RS)-2-éthyl-2-méthylbutanedioïque, Mikromol™
Code produit 30052346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052346 25 mg 25mg
30051614 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052346 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0750.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-2-éthyl-2-méthylbutanedioïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Noms d’analytes ou de composants 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H12 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethosuximide Imp. A (EP), Ethosuximide Related Compound A, Ethosuximide Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-éthyl-2-méthylbutanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 160.168
Quantité 25 mg
Poids de la formule 160,074 g/mol