Learn More
(2RS)-Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique (Acide mandélique), Mikromol™
Code produit 17912056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17912056 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0792.03
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique (Acide mandélique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic Acid
CAS 90-64-2
Noms d’analytes ou de composants DL-Mandelic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Glycopyrronium Bromide Imp. C (EP), Homatropine Methylbromide Imp. C (EP), Pregabalin Imp. C (EP), Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic Acid, Hydroxyphenylacetic Acid, Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP) as Racemate, Mandelic acid, (RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (RS)-Mandelic acid, (+/-)-2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid, (+/-)-Mandelic acid, (+/-)-alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, (+/-)-alpha-Hydroxyphenylacetic acid, 2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, 2-Phenyl-2-hydroxyacetic acid, 2-Phenylglycolic acid, Almond acid, Amygdalic acid, DL-Amygdalic acid, DL-Hydroxy(phenyl)acetic acid, DL-Mandelic acid, NSC 7925, Paramandelic acid, Phenylglycolic acid, Phenylhydroxyacetic acid, Uromaline, dl-Mandelic acid, alpha-Hydroxy-alpha-toluic acid, alpha-Hydroxybenzeneacetic acid, alpha-Hydroxyphenylacetic acid, Glycopyrronium Bromide Impurity C, Homatropine Methylbromide Impurity C, Pregabalin Impurity C, Sertraline Hydrochloride Impurity E as Racemate, Glycopyrronium Impurity C, Sertraline Impurity E as Racemate
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
SMILES OC(C(=O)O)c1ccccc1
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.