Learn More
(2RS)-2-(Hydroxyméthyl)-2-méthylpentyl (1-méthyléthyl)carbamate, Mikromol™
Code produit 30050128
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050128 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050128 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0782.01
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-(Hydroxyméthyl)-2-méthylpentyl (1-méthyléthyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
CAS 25462-17-3
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H23 N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2RS)-2-(Hydroxymethyl)-2-methylpentyl (1-Methylethyl)carbamate, Carisoprodol Imp. A (EP), Carisoprodol Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H23NO3/c1-5-6-11(4,7-13)8-15-10(14)12-9(2)3/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
SMILES CCCC(C)(CO)COC(=O)NC(C)C
Nom IUPAC [2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpentyl] N-propan-2-ylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 217.31
Quantité 50 mg
Poids de la formule 217.1678 g/mol