Learn More
(2RS)-acide 2-méthyl-3-sulfanyl-propanoïque, Mikromol™
Description
Acide (2RS)-2-méthyl-3-sulfanyl-propanoïque
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| CAS | 26473-47-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C4 H8 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid, Captopril Imp. C (EP), Propionic acid, 3-mercapto-2-methyl- (8CI), 3-Mercapto-2-methylpropanoic acid, 3-Mercapto-2-methylpropionic acid, 3-Mercaptoisobutyric acid, Isobutyric acid, beta-mercapto- (4CI), Captopril Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CC(CS)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-méthyl-3-sulfacylpropanoïque |
| Afficher plus |