Learn More
(2RS)-2-Phényl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Mikromol™
Description
(2RS)-2-Phényl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Flavanone |
| CAS | 487-26-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Flavanone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C15 H12 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Propafenone Hydrochloride Imp. H (EP), Propafenone Imp. H (EP), (2RS)-2-Phenyl-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Propafenone Hydrochloride Impurity H, Propafenone Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2 |
| SMILES | O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 2-phényl-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Afficher plus |