Learn More
(2RS)-2-Phényl-2-(pyridin-2-yl)acétamide, Mikromol™
Code produit 30050397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050397 25 mg 25mg
17971886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050397 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1031.080025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-2-Phényl-2-(pyridin-2-yl)acétamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau a-Phenyl-2-pyridineacetamide
CAS 7251-52-7
Noms d’analytes ou de composants a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP), Methylphenidate Imp. F (EP), 2-Pyridineacetamide, alpha-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, alpha-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Impurity F, Methylphenidate Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nom IUPAC 2-phényl-2-pyridine-2-ylacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 212,095 g/mol