Learn More
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azépin-5-yl)-N,N,2-triméthylpropan-1-amine (Déhydrotrimipramine), Mikromol™
Description
(2RS)-3-(5H-Dibenzo[b,f]azépin-5-yl)-N,N,2-triméthylpropan-1-amine (Déhydrotrimipramine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dehydrotrimipramine |
| CAS | 315-69-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dehydrotrimipramine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C20 H24 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N,N,β-Trimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 5-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]-5H-dibenz[b,f]azepine, Dehydro trimipramine, Trimipramine Related Compound A, Trimipramine Maleate Impurity C, Trimipramine Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24N2/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22/h4-13,16H,14-15H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 3-benzo[b][1]benzazépine-11-yl-N,N,2-triméthylpropan-1-amine |
| Afficher plus |