Learn More
(2RS)-3-Bromo-2-méthyl-propanoïque, Mikromol™
Code produit 17952616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952616 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17952616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0067.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS)-3-bromo-2-méthylpropanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
CAS 56970-78-6
Noms d’analytes ou de composants (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H7 Br O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (2RS)-3-Bromo-2-methyl-propanoic Acid, Captopril Imp. D (EP), Captopril Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(CBr)C(=O)O
Nom IUPAC acide 3-bromo-2-méthylpropanoïque ;
Poids moléculaire (g/mol) 167
Quantité 100 mg
Poids de la formule 165,9629 g/mol