Learn More
Acide (2RS,4S)-5,5-diméthyl-2-[[(phénoxyacétyl)amino]méthyl]thiazolidine-4-carboxylique (acides pénilloïques de la phénoxyméthylpénicilline), Mikromol™
Code produit 30049810
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049810 100 mg 100mg
30050015 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049810 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0026.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2RS,4S)-5,5-diméthyl-2-[[(phénoxyacétyl)amino]méthyl]thiazolidine-4-carboxylique (acides pénilloïques de la phénoxyméthylpénicilline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
CAS 2714805-53-3
Noms d’analytes ou de composants Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H20 N2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. F (EP), (2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity F, Phenoxymethylpenicillin Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H
SMILES CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O
Nom IUPAC acide (4S)-5,5-diméthyl-2-[[(2-phénoxyacétyl)amino]méthyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 324.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 324.1144 g/mol