Learn More
Acide (2RS,4S)-5,5-diméthyl-2-[[(phénoxyacétyl)amino]méthyl]thiazolidine-4-carboxylique (acides pénilloïques de la phénoxyméthylpénicilline), Mikromol™
Description
Acide (2RS,4S)-5,5-diméthyl-2-[[(phénoxyacétyl)amino]méthyl]thiazolidine-4-carboxylique (acides pénilloïques de la phénoxyméthylpénicilline)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| CAS | 2714805-53-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C15 H20 N2 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. F (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. F (EP), (2RS,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenoxyacetyl)amino]methyl]thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity F, Phenoxymethylpenicillin Impurity F |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H28N2O2.ClH/c1-2-22(25)23(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-24(26,18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;1H |
| SMILES | CC1(C)SC(CNC(=O)COc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide (4S)-5,5-diméthyl-2-[[(2-phénoxyacétyl)amino]méthyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylique |
| Afficher plus |