Learn More
(2RS)-N-méthyl-2-(10H-phénothiazin-10-yl)propan-1-amine chlorhydrate (chlorhydrate de norisoprométhazine), Mikromol™
Code produit 30051216
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051216 25 mg 25mg
30052324 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051216 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0412.060025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2RS)-N-méthyl-2-(10H-phénothiazin-10-yl)propan-1-amine chlorhydrate (chlorhydrate de norisoprométhazine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Norisopromethazine Hydrochloride
CAS 2726492-60-8
Noms d’analytes ou de composants Norisopromethazine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H18 N2 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Norisopromethazine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(11-17-2)18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNCC(C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nom IUPAC N-metil-2-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 306.85
Quantité 25 mg
Poids de la formule 306.0957 g/mol