Learn More
(2RS)-N-méthyl-2-(10H-phénothiazin-10-yl)propan-1-amine chlorhydrate (chlorhydrate de norisoprométhazine), Mikromol™
Description
(2RS)-N-méthyl-2-(10H-phénothiazin-10-yl)propan-1-amine chlorhydrate (chlorhydrate de norisoprométhazine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Norisopromethazine Hydrochloride |
| CAS | 2726492-60-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Norisopromethazine Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H18 N2 S . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | (2RS)-N-Methyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amine Hydrochloride, Norisopromethazine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(11-17-2)18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(C)N1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | N-metil-2-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Afficher plus |