Learn More
Acide (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylique (énalaprilat), Mikromol™
Description
Acide (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylique (énalaprilat)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enalaprilat |
| CAS | 76420-72-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Enalaprilat |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18 H24 N2 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Enalapril Maleate Imp. C (EP), Enalapril Imp. C (EP), (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Enalaprilat, L-Proline, N-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, L-Proline, 1-[N-(1-carboxy-3-phenylpropyl)-L-alanyl]-, (S)-, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline, Enalapril acid, Enalapril diacid, Enalaprilate, Enalaprilic acid, MK 421 diacid, MK 422, N-[1(S)-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline, Enalapril Maleate Impurity C, Enalapril Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]amino]propanoyl]acide pyrrolidine-2-carboxylique |
| Afficher plus |