Learn More
Acide (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-méthyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoyl]amino]pentanedioïque, Mikromol
Code produit 30458089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458089 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458089 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1301.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-méthyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoyl]amino]pentanedioïque, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl Pemetrexed
CAS 869791-42-4
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl Pemetrexed
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H23 N5 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme L-Glutamic acid, N-[4-[2-(2-amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-, N-[4-[2-(2-Amino-4,7-dihydro-1-methyl-4-oxo-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]-L-glutamic acid, N-Methyl Pemetrexed, N-Methylpemetrexed, (2S)-2-[[4-[2-(2-Amino-1-methyl-4-oxo-4,7-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, Pemetrexed Disodium Heptahydrate Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C21H23N5O6/c1-26-17-16(19(30)25-21(26)22)13(10-23-17)7-4-11-2-5-12(6-3-11)18(29)24-14(20(31)32)8-9-15(27)28/h2-3,5-6,10,14,23H,4,7-9H2,1H3,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H2,22,25,30)/t14-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CN1C(=NC(=O)c2c(CCc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)c[nH]c12)N
Nom IUPAC acide (2S)-2-[[4-[2-(2-amino-1-méthyl-4-oxo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)éthyl]benzoyl]amino]pentanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 441.44
Quantité 25 mg
Poids de la formule 441,1648 g/mol