Learn More
Acide (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioïque (acide N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamique), Mikromol™
Code produit 17979584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979584 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17979584 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0621.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioïque (acide N-(4-aminobenzoyl)-L-glutamique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
CAS 4271-30-1
Noms d’analytes ou de composants (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid (N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 N2 O5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2S)-2-[(4-Aminobenzoyl)amino]pentanedioic Acid, Folic Acid Imp. A (EP), N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic Acid, Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)- (6CI,7CI), Glutamic acid, N-(p-aminobenzoyl)-, L- (8CI), (4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, (p-Aminobenzoyl)glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L(+)-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid, NSC 71042, Calcium Folinate Impurity A, Calcium Levofolinate Impurity A, Folic Acid Hydrate Impurity A, Methotrexate Impurity K, Folic Acid Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-2-[(4-aminobenzoyl)amino]pentanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 266.25
Quantité 25 mg
Poids de la formule 266,0903 g/mol