Learn More
(2S)-2-amino-1-phénylpropan-1-one chlorhydrate (chlorhydrate de cathinone), Mikromol
Code produit 30458174
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30458174 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458174 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1360.020025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2S)-2-amino-1-phénylpropan-1-one chlorhydrate (chlorhydrate de cathinone), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
CAS 72739-14-1
Noms d’analytes ou de composants (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H11 N O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (S)-(-)-Cathinone Hydrochloride, (2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (-)-(S)-Cathinone hydrochloride, (-)-Cathinone hydrochloride, Amfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Hydrochloride Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride, Amfetamine Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC (2S)-2-amino-1-phénylpropan-1-one ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 185.65
Quantité 25 mg
Poids de la formule 185.0607 g/mol