Learn More
Acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfonyl)butanoïque (L-méthionine sulfone), Mikromol™
Description
Acide (2S)-2-amino-4-(méthylsulfonyl)butanoïque (L-méthionine sulfone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-Methionine Sulfone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H11 N O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| SMILES | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.21 |
| Quantité | 25 mg |
| Afficher plus |