Learn More
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique (acide L-mandélique), Mikromol™
Description
Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique (acide L-mandélique)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-Mandelic Acid |
| CAS | 17199-29-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | L-(+)-Mandelic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H8 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity E, Atomoxetine Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique |
| Afficher plus |