Learn More
(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-5-[2-(méthylamino)éthyl]-4-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1,5-benzothiazépin-3-yle acétate chlorhydrate (N-déméthyl-diltiazem chlorhydrate), Mikromol™
Code produit 30460856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460856 4 x 25 mg -
30052311 25 mg 25mg
17932236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30460856 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0068.0300254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-5-[2-(méthylamino)éthyl]-4-oxo-2,3,4,5-tétrahydro-1,5-benzothiazépin-3-yle acétate chlorhydrate (N-déméthyl-diltiazem chlorhydrate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Noms d’analytes ou de composants N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
Nom IUPAC acétate de [(2S,3S)-2-(4-méthoxyphényl)-5-[2-(méthylamino)éthyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-3-yle];chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 436.95
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 436,1224 g/mol