Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-méthylhexanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429915 250 mg 250mg
15419915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15429915 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52569.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73397-27-0 | C12H23NO5 | 261.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73397-27-0
Formule moléculaire C12H23NO5
Poids moléculaire (g/mol) 261.32
Numéro MDL MFCD04974450
Clé InChI DJZCWTDKDFJARG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2s,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-5-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino hexanoic acid, 2s,3s-3-t-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexaneoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-3-tert-butyloxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, hexanoic acid,3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-2-hydroxy-5-methyl-, 2s,3s
CID PubChem 2762291
SMILES CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-5-méthylhexanoic acid
Poids de la formule 261.32
Pourcentage de pureté 97%