Learn More
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-méthyl-1,3,4,14b-tétrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azépin-6-ium-2(10H)-yl)tétrahydro-2H-pyran-2-carboxylate, TRC
Code produit 30457268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457268 2.5 mg 2.50mg
30453948 5 mg 5mg
30450828 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457268 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7949202.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Noms d’analytes ou de composants (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H20 F N O5
Formule InChI InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1
Nom IUPAC acide 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(7-méthoxynaphtalén-2-yl)oxyméthyl]azétidine-3-carboxylique
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 409.407
Quantité 2.5 mg
Poids de la formule 409.133