Learn More
(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-4(5H)-one, Mikromol™
Code produit 30461792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461792 4 x 25 mg 100mg
30052421 25 mg 25mg
17992886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30461792 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0068.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-4(5H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Desacetyldiltiazem
CAS 42399-40-6
Noms d’analytes ou de composants Desacetyldiltiazem
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H24 N2 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, Diltiazem Hydrochloride Imp. F (EP), Desacetyldiltiazem, Diltiazem Hydrochloride Impurity F, Diltiazem Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2O
Nom IUPAC (2S,3S)-5-[2-(diméthylamino)éthyl]-3-hydroxy-2-(4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazépin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 372.48
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 372,1508 g/mol