Learn More
(2S,3S)-(-)-Bis(diphénylphosphino)butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413727
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413727 250 mg 250mg
11476490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27586.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 64896-28-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64896-28-2
Formule moléculaire C28H28P2
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Numéro MDL MFCD00009836
Clé InChI FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Synonyme s,s-chiraphos, 2s,3s---bis diphenylphosphino butane, chiraphos, chiraphos, s,s, unii-6qr78gzl9b, 6qr78gzl9b, 2s,3s-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,2s-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, --chiraphos, 2s,3s-chiraphos
CID PubChem 10113249
Nom IUPAC [(2S,3S)-3-diphénylphosphanylbutan-2-yl]-diphénylphosphane
SMILES C[C@@H]([C@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane
Point de fusion 107°C to 109°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4268869
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 426.48
Pourcentage de pureté 98%