Learn More
Acide (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(4-nitrophényl)méthoxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique, Mikromol
Description
Acide (2S,4R)-4-hydroxy-1-[(4-nitrophényl)méthoxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylique, Mikromol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| CAS | 96034-57-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | (2S,4R)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(4-Nitrobenzyl) Ester |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C13H14N2O7 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | (2S-trans)-4-Hydroxy-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-[(4-Nitrophenyl)methyl] Ester, (2S,4R)-1-(p-Nitrobenzyloxycarbonyl)-4-hydroxyproline, trans-4-Hydroxy-1-(4-nitrobenzyloxycarbonyl)-L-proline; |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.26 |
| Afficher plus |