Learn More
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one (Hespérétine), Mikromol™
Code produit 30458483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458483 4 x 25 mg 100mg
30049309 25 mg 25mg
17987324 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458483 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0816.0700254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one (Hespérétine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hesperetin
CAS 520-33-2
Noms d’analytes ou de composants Hesperetin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (8CI), Hesperetin (6CI), (-)-Hesperetin, (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, Eriodictyol 4'-monomethyl ether, Hesperitin, NSC 57654, Diosmin Imp. G (EP), Diosmin Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/t14-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Nom IUPAC (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)-2,3-dihydrochromén-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 302.28
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 302,079 g/mol