Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Sodium Potassium ATPase Alpha 3 GST (N-Term) Protein
Code produit 18340648 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
2 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18340648 2 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18340648 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur H00000478P012ug
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formule 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 478
Poids moléculaire M.W. (Theoretical): 138.1 kDa
Quantité 2 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène alpha 3 polypeptide, ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, dystonia 12, DYT12, EC 3.6.3, MGC13276, RDP, Sodium pump subunit alpha-3, sodium/potassium-transporting ATPase alpha-3 chain, sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-3
Symbole de gène(s) ATP1A3
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine Sodium Potassium ATPase Alpha 3