Learn More
3-(1,1,1-tributylstannyl)pyridine, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine |
| % min. CAS | 90.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 368.15 |
| Pourcentage de pureté | 90% |