Learn More
3-(1-Acétoxyéthyl)benzophénone, Mikromol™
Code produit 17973846
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17973846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973846 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0001.50
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(1-acétoxyéthyl)benzophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
CAS 2377141-19-8
Noms d’analytes ou de composants 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H16 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Formule InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-12(20-13(2)18)15-9-6-10-16(11-15)17(19)14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(OC(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC Acétate de 1-(3-benzoylphényl)éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 268.31
Quantité 100 mg
Poids de la formule 268.1099 g/mol