Learn More
3-(1-Méthyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (bêta-nicotyrine), Mikromol™
Description
3-(1-Méthyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (bêta-nicotyrine)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | beta-Nicotyrine |
| CAS | 487-19-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | beta-Nicotyrine |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C10 H10 N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, beta-Nicotyrine, Nicotine Related Compound B, Nicotine Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cn1cccc1c2cccnc2 |
| Nom IUPAC | 3-(1-méthylpyrrol-2-yl)pyridine |
| Afficher plus |