Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 3 en 1 pour échantillonneurs automatiques VWR (Merck™)/Hitachi, de 8 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel, TEF
Silicone / PTFE
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 1,9 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |