Learn More
3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trién-20-yn-6-one (6-Oxoéthynylestradiol ; 6-Cétoéthynylestradiol), Mikromol™
Code produit 18020870
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18020870 100 mg 100mg
18031360 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18020870 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0123.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trién-20-yn-6-one (6-Oxoéthynylestradiol; 6-Cétoéthynylestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
CAS 38002-18-5
Noms d’analytes ou de composants 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H22 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol, Ethinyl Estradiol Related Compound A, Ethinylestradiol Impurity G
Formule InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-3,17-dihidroxi-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-6-ona
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Quantité 100 mg
Poids de la formule 310.1569 g/mol