Learn More
3-(1 H-Imidazol-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10079552
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10079552
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC43214DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 120107-85-9
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Clé InChI HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
CID PubChem 6481821
Nom IUPAC 3-(imidazole-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%