Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10673625
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10673625
Marque: Thermo Scientific Maybridge CD01949DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 43036-06-2
Formule moléculaire C7H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 120.16
Numéro MDL MFCD00003092
Clé InChI IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-2-cyanoethyl pyrrole, 1-2-cyanoethyl pyrrole, pyrrole-1-propionitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 3-pyrrol-1-yl propiononitrile, n-2-cyanoethyl-pyrrole, 3-pyrrol-1-yl propanenitrile, n-cyanoethylpyrrole, n-2-cyanoethyl pyrole
CID PubChem 96527
Nom IUPAC 3-pyrrol-1-ylpropanenitrile
SMILES N#CCCN1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrrol-1-yl)propanenitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 120.15