Learn More
Alfa Aesar™ Alcool benzylique 3-(1H-Tetrazol-5-yl), 96 %
Code produit. 15493577
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15493577
Marque: Alfa Aesar™ H26985.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 179057-20-6
Formule moléculaire C8H8N4O
Poids moléculaire (g/mol) 176.179
Numéro MDL MFCD09864536
Clé InChI YGESRLFHDANLIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-tetrazol-5-yl phenyl methanol, 3-1h-tetrazol-5-yl benzyl alcohol, 3-2h-tetrazol-5-yl phenyl methanol, 3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl methanol, 5-3-hydroxymethylphenyl-1h-tetrazole, benzenemethanol,3-2h-tetrazol-5-yl, 5-3-hydroxymethyl phenyl-2h-tetrazole, 3-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenyl methanol
CID PubChem 23437784
Nom IUPAC [3-(2H-tétrazol-5-yl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=NNN=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Tetrazol-5-yl)benzyl alcohol
Point de fusion 208°C to 210°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.18
Pourcentage de pureté 96%