Learn More
3-((1RS)-1-Aminoéthyl)phényl 4-Méthylbenzènesulfonate, Mikromol™
Code produit 30050534
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30050534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050534 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.190100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-((1RS)-1-Aminoéthyl)phényl 4-méthylbenzènesulfonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
CAS 1213234-35-5
Noms d’analytes ou de composants 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl 4-Methylbenzenesulfonate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H17 N O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Phenol, 3-(1-aminoethyl)-, 1-(4-methylbenzenesulfonate)
Formule InChI InChI=1S/C15H17NO3S/c1-11-6-8-15(9-7-11)20(17,18)19-14-5-3-4-13(10-14)12(2)16/h3-10,12H,16H2,1-2H3
SMILES CC(N)c1cccc(OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c1
Nom IUPAC [3-(1-aminoéthyl)phényl] 4-méthylbenzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 291.3654
Quantité 100 mg
Poids de la formule 291.0929 g/mol