Learn More
3-((1RS)-1-Aminoéthyl)phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate, Mikromol™
Code produit 30051682
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051682 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051682 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.170100
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-((1RS)-1-Aminoéthyl)phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 1346242-29-2
Noms d’analytes ou de composants 3-((1RS)-1-Aminoethyl)phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-(1-aminoethyl)phenyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-4-14(3)12(15)16-11-7-5-6-10(8-11)9(2)13/h5-9H,4,13H2,1-3H3
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)N
Nom IUPAC [3-(1-aminoéthyl)phényl] N-éthyl-N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 222.2835
Quantité 100 mg
Poids de la formule 222.1368 g/mol