Learn More
3-[(1RS)-1-(méthylamino)éthyl]phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate, Mikromol™
Code produit 30040812
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040812 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040812 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.120100
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[(1RS)-1-(méthylamino)éthyl]phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
CAS 948051-93-2
Noms d’analytes ou de composants 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Poids moléculaire (g/mol) 236.31