Learn More
3-[(1S)-1-(diméthylamino)éthyl]phényl diéthylcarbamate, Mikromol™
Description
3-[(1S)-1-(diméthylamino)éthyl]phényl diéthylcarbamate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate |
| CAS | 1230021-34-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Diethylcarbamate |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C15 H24 N2 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Carbamic acid, N,N-diethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H24N2O2/c1-6-17(7-2)15(18)19-14-10-8-9-13(11-14)12(3)16(4)5/h8-12H,6-7H2,1-5H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C |
| Nom IUPAC | [3-[(1S)-1-(diméthylamino)éthyl]phényl] N,N-diéthylcarbamate |
| Afficher plus |