Learn More
3-[(1S)-1-(méthylamino)éthyl]phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate, Mikromol
Code produit 30458658
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458658 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458658 Supplier Mikromol Supplier No. MM1497.110100
This item is not returnable. View return policy
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[(1S)-1-(méthylamino)éthyl]phényl N-éthyl-N-méthylcarbamate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
CAS 923035-05-6
Noms d’analytes ou de composants 3-[(1S)-1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-Ethyl-N-methylcarbamate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Namino-Desmethyl Rivastigmine, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP)
Formule InChI InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3/t10-/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)NC
Nom IUPAC [3-[(1S)-1-(méthylamino)éthyl]phényl] N-éthyl-N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 236.31
Quantité 100 mg
Poids de la formule 236.152 g/mol