Learn More
3-(2,2,3-triméthylnorborn-5-yl)acrylate de cyclohéxyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080141
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15462717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046539.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 903876-45-9 | C19H30O2 | 290.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 903876-45-9
Formule moléculaire C19H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 290.45
Numéro MDL MFCD22380703
Clé InChI CDBRNGRSVNBVLJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-5,5,6-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-yl cyclohexyl prop-2-enoate
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (2,2,3-Trimethylnorborn-5-yl)cyclohexyl acrylate
Couleur Marron
Point d’éclair >149°C (300°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 290.45
Forme physique Liquide