Learn More
Acide 3-(2,3-diméthoxyphényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15417447
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 15417447
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34491.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10538-48-4
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.229
Numéro MDL MFCD00029821
Clé InChI QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 314929
Nom IUPAC Acide 3-(2,3-diméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 58°C to 60°C
Quantité 1 g
Synonyme 3-2,3-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2,3-dimethoxy, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionic acid, 2,3-dimethoxy-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,3-dimethoxy, acmc-1bqt5, 2.3-dimethoxyhydrozimtsaure, 3-2,3-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-2,3-dimethoxyphenyl-propanoic acid, 3-2,3-dimethoxy-phenyl-propionic acid
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 96%