Learn More
Chlorure de 3-(2,5-diméthylphénoxy)propyle (chlorure de 3-(2,5-xylyloxy)propyle), Mikromol™
Description
Chlorure de 3-(2,5-diméthylphénoxy)propyle (chlorure de 3-(2,5-xylyloxy)propyle)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| CAS | 31264-51-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride (3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride) |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H15 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl Chloride, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl Chloride, Benzene, 2-(3-chloropropoxy)-1,4-dimethyl- (9CI), Ether, 3-chloropropyl 2,5-xylyl (8CI), 1-Chloro-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15ClO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(OCCCCl)c1 |
| Nom IUPAC | 2-(3-chloropropoxy)-1,4-diméthylbenzène |
| Afficher plus |