Learn More
Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique, Mikromol™
Code produit 17923276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923276 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923276 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0229.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-76-4
Noms d’analytes ou de composants 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C11 H7 Cl2 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(Cl)cccc2Cl
Nom IUPAC Acide 3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 272.08
Quantité 25 mg
Poids de la formule 270,9803 g/mol