Learn More
3-(2-Aminoéthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392977
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 11392977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16311.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20173-24-4 | C7H11N2 | 123.18 g/mol
3-(2-Aminoethyl)pyridine has been used in the synthesis of urea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-(2-Aminoéthyl)pyridine a été utilisée dans la synthèse de l’urée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’air et du dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20173-24-4
Formule moléculaire C7H11N2
Poids moléculaire (g/mol) 123.18
Numéro MDL MFCD00191604
Clé InChI NAHHNSMHYCLMON-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 3-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanamine, 3-aminoethylpyridine, 3-pyridineethanamine, 2-pyridin-3-yl ethan-1-amine, 2-3-pyridyl ethylamine, 3-pyridineethaneamine, 3-pyridine ethanamine, 2-pyridin-3-yl-ethylamine, 2-3-pyridinyl ethanamine
CID PubChem 854051
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(2-Aminoethyl)pyridine
Point d’ébullition 119°C to 120°C (19 mmHg)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.5518
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 111288
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-(pyridine-3-yl)éthan-1-aminium
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 98%